Merck
932698
Sigma-Aldrich
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
別名:
N,N′-Tetra(4-biphenyl)benzidine, 4-Phenyl-n-(4-phenylphenyl)-n-[4-[4-(4-phenyl-n-(4-phenylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]aniline, N,N,N′,N′-Tetrakis(4-biphenylyl)benzidine, N4,N4,N4′,N4′-Tetra(4-biphenylyl)-biphenyl-4,4′-diamine, BPBPA, [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl), [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H44N2
CAS番号:
分子量:
793.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (HPLC)
グレード:
sublimed grade
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
SMILES記法
N(c5ccc(cc5)c6ccc(cc6)N(c9ccc(cc9)c%10ccccc%10)c7ccc(cc7)c8ccccc8)(c3ccc(cc3)c4ccccc4)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C60H44N2/c1-5-13-45(14-6-1)49-21-33-55(34-22-49)61(56-35-23-50(24-36-56)46-15-7-2-8-16-46)59-41-29-53(30-42-59)54-31-43-60(44-32-54)62(57-37-25-51(26-38-57)47-17-9-3-10-18-47)58-39-27-52(28-40-58)48-19-11-4-12-20-48/h1-44H
InChI Key
WXAIEIRYBSKHDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, also known as BPBPA, is a Hole Transport, Electron Blocking Layer (HTL / EBL) material. BPBPA is popularly used in optoelectronic devices, such as high efficiency and long lifetime light-emitting diode devices (organic LEDs, OLEDs).
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine is used as a hole transport material or as a host material in the emissive layer of organic light-emitting diodes (OLEDs) devices. Its semiconducting properties suits for R&D studies in organic field-effect transistors(OFETs) and thin-film transistors (TFTs).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932698-BULK:
932698-1G:
932698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Wide-Bandgap Mixed-Cation and Mixed-Halide Perovskite Solar Cells by Vacuum Deposition
Gil-Escrig, Lidon, et al.
ACS Energy Letters, 6, 827-836 (2021)