アッセイ
99%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
175-177 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.3 eV
OLEDデバイス性能
ITO/2-TNATA/TPD/Alq3/Mg:Ag
ITO/TPD/Alq3:DCM (10%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/TPD/Znq/Mg:In
ITO/m-MTDATA/TPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6
InChI
1S/C38H32N2/c1-29-11-9-17-37(27-29)39(33-13-5-3-6-14-33)35-23-19-31(20-24-35)32-21-25-36(26-22-32)40(34-15-7-4-8-16-34)38-18-10-12-30(2)28-38/h3-28H,1-2H3
InChI Key
OGGKVJMNFFSDEV-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
443263-1KG:
443263-5G:
443263-VAR:
443263-1G:
443263-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)