Merck
444561
Sigma-Aldrich
トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム
99.995% trace metals basis
別名:
8-ヒドロキシキノリン アルミニウム塩, Alq3, アルミニウム8-ヒドロキシキノリナート, アルミニウムオキシナート, トリス-(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H18AlN3O3
CAS番号:
分子量:
459.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
軌道エネルギー
LUMO -3.3 eV 
LUMO 3.3 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9100 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.2 V
SMILES記法
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Alq3の結晶は、meridionalとfacialという2つの異性状態で存在します。3つ目の異性状態( γ)は、X線回析により調べられており、δ-Alq3は約180°Cでγ型に変化しました。 Alq3のリン光のメカニズムが研究されています。
アプリケーション
有機ELデバイス用発光材料(緑色)および電子輸送材料として有用です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
444561-VAR:
444561-BULK:
444561-1G:
444561-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triplet State Phosphorescence in Tris (8-hydroxyquinoline) Aluminum Light Emitting Diode Materials.
Perumal S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 3446-3455 null
Triplet State Phosphorescence in Tris (8-hydroxyquinoline) Aluminum Light Emitting Diode Materials.
Perumal S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C null
Green- and blue-emitting tris(8-hydroxyquinoline) aluminum(III) (Alq3) crystalline polymorphs: Preparation and application to organic light-emitting diodes.
Fukushim T and Kaji H
Organic Electronics, 2985-2990 null
Green- and blue-emitting tris(8-hydroxyquinoline) aluminum(III) (Alq3) crystalline polymorphs: Preparation and application to organic light-emitting diodes.
Fukushim T and Kaji H
Organic Electronics null
Highly Efficient Red Phosphorescent OLEDs based on Non-Conjugated Silicon-Cored Spirobifluorene Derivative Doped with Ir-Complexes
Lyu, Y.; Kwak, J.; Jeon, W.; et al.
Advances in Functional Materials, 19, 420-427 (2009)
資料
Silylethyne-Substituted Pentacenes
Silylethyne-Substituted Pentacenes
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic Semiconductor Laser Materials
すべて表示
関連コンテンツ
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.