Merck
550795
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシキノリン 銅(II)塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(C9H6NO)2
CAS番号:
分子量:
351.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
InChI Key
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550795-BULK:
550795-VAR:
550795-5G:4548173351810
550795-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)