グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
µh ≈ 2.0 x 10-3cm2V-1S-1
アッセイ
≥99% (HPLC)
損失
0.5% TGA, >320 ºC (weight loss)
mp
281-285 °C
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
蛍光検出
λex 369 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 6.0 eV
LUMO 2.9 eV
λ
in THF
UV吸収
λ: 292 nm±5 nm Amax
λ: 318 nm±5 nm Amax
SMILES記法
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
InChI Key
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932442-1G:
932442-VAR:
932442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
932442-1G | 4065269291466 |