Merck
931586
Sigma-Aldrich
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
greener alternative
別名:
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H31BrF3PPd
分子量:
533.74
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.21
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br) is an oxidative addition complex that exhibits all of the same advantages of previous generations of Buchwald precatalysts.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931586-VAR:
931586-BULK:
931586-500MG:
931586-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)