Merck
930881
Sigma-Aldrich
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4)
≥95%
別名:
Campora’s palladacycle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24Pd
CAS番号:
分子量:
346.80
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4), also referred to as Campora′s palladacycle, is a Pd(II) source with demonstrated use as an air-, moisture-, and thermally stable precursor to palladium oxidative addition complexes (Pd OACs).
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)