Merck
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C16H28O2
分子量:
291.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
InChI Key
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
929980-1MG-PW:
929980-BULK:
929980-1MG:
929980-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)