Merck
809640
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
DHEA-2,2,3,4,4-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D5H23O2
CAS番号:
分子量:
293.46
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
InChI Key
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
809640-1MG-PW:
809640-VAR:
809640-1MG:
809640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saé Muñiz-Hernández et al.
Microorganisms, 9(3) (2021-04-04)
Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the apicomplexa protozoan parasite Toxoplasma gondii. This disease is a health burden, mainly in pregnant women and immunocompromised individuals. Dehydroepiandrosterone (DHEA) has proved to be an important molecule that could drive resistance against