About This Item
化学式:
HO213C(CH2)1013CO2H
CAS番号:
分子量:
232.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
245 °C/10 mmHg (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13C](=O)CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i11+1,12+1
InChI Key
TVIDDXQYHWJXFK-ALQHTKJJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
603880-BULK:
603880-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)