Merck
929921
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4 solution
≥98 atom % D, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
別名:
(R)-4-((3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-2,2,4,4-d4)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H36O4
分子量:
396.60
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
濃度
100 μg/mL in methanol
質量シフト
M+4
SMILES記法
O[C@@H]1C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1([2H])[2H]
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-UVSHILEKSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929921-BULK:
929921-1ML-PW:
929921-VAR:
929921-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)