安全性情報
700254P
Avanti
3-oxo deoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-12α-ol-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700254P-10MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700254P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700254P-VAR:
700254P-10MG:
700254P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)