アプリケーション
5-{4-[2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethoxy)ethyl]piperazin-1-yl}pyrimidine-2-carboxylic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
その他情報
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
928380-250MG:
928380-VAR:
928380-BULK:
928380-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)