Merck
705985
Sigma-Aldrich
3,4-ジアミノ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
105-110 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,9-10H2,1H3
InChI Key
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705985-VAR:
705985-5G:
705985-BULK:
705985-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)