詳細
Alkyne surface density: 1/nm2
濃度
in water
OD
50
コア直径
100 nm , coefficient of variance <12%
直径
100 nm
λmax
572 nm
PDI
<0.200
官能基
alkyne
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Alkyne functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%)
アプリケーション
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
保管および安定性
When stored for a long period of time gold nanoparticles may sediment at the bottom of the vial, which is especially prominent for larger particle sizes. Prior to use, re-suspend the sedimented particles by thorough mixing until a homogenous solution is obtained.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
928186-VAR:
928186-1ML-PW:
928186-1ML:
928186-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)