Merck
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
別名:
(1,5-cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetrakis(4-methoxyphenyl)cyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H40NiO5
分子量:
671.45
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927090-BULK:
927090-500MG:
927090-VAR:
927090-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)