Merck
930199
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(TSO-Ph)
≥95%
別名:
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylthiophene 1-oxide)nickel(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H32NiOS
分子量:
571.40
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
Ni(COD)(TSO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930199-100MG:
930199-BULK:
930199-VAR:
930199-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)