Merck
928429
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-Ph)
≥95%
別名:
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H32NiO
分子量:
551.34
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
Ni(COD)(CPDO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
928429-500MG:
928429-VAR:
928429-100MG:
928429-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)