Merck
926876
Sigma-Aldrich
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å
別名:
Mesoporous silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.22
ポアサイズ
30 Å pore size
品質水準
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase. MCM-41 nanoparticles have a wide range of unique features such as durability, high specific surface area, air tolerance, large and uniform pore size, and high thermal and mechanical stability.
アプリケーション
Their applications are consequences of their porous nature and robust chemical composition, which permit their use in many applications:
  • water treatment
  • gas processing
  • supported catalysis
  • drug delivery
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
926876-VAR:
926876-25MG:
926876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Functionalized Ordered Mesoporous Silicas (MCM-41): Synthesis and Applications in Catalysis.
Martinez-Edo G, et al.
Catalysts, 8(12), 617-617 (2018)
Mesoporous MCM-41 material for hydrogen storage: A short review.
Tekkaya E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9789-9795 (2016)