Merck
922722
Sigma-Aldrich
O-Pivaloylhydroxyamine triflic acid
別名:
2,2-dimethyl-, azanyl ester, 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, PivONH3OTF, Propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2 · CHF3O3S
CAS番号:
分子量:
267.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-].[N+H3]OC(=O)C(C)(C)C
InChI Key
AJUKGKFBUGZGSW-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
This hydroxylamine-based reagent enables the iron-catalyzed selective transformation of thiols to sulfinamides under mild conditions without the use of precious metal catalysts or additional oxidants. This reagent is shelf stable and facilitates the reaction in a single step and under mild conditions.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
922722-500MG:
922722-VAR:
922722-BULK:
922722-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sayanti Chatterjee et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 60(2), 758-765 (2020-09-22)
An iron catalyzed reaction for the selective transformation of thiols (-SH) to sulfinamides (-SONH2 ) by a direct transfer of -O and free -NH2 groups has been developed. The reaction operates under mild conditions using a bench stable hydroxylamine derived