Merck
922633
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine
≥95%
別名:
Chattopadhyay′s PYT Ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NS
CAS番号:
分子量:
175.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
45-47 °C
保管温度
−20°C
アプリケーション
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine is a ligand for the Ir-catalyzed directed C(sp2)-H and C(sp3)-H borylation of a diverse set of aryl, heteroaryl, and alkyl substrates.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922633-BULK:
922633-500MG:
922633-VAR:
922633-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)