Merck
920363
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluoroantimonate(V)
98%
別名:
Lithium hexafluoroantimonate, Antimony lithium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiSbF6
CAS番号:
分子量:
242.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
98%
SMILES記法
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI Key
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
LiSbF6 can be used for creating crystalline polymer electrolytes.Amorphous aliphatic polycarbonate/lithium hexafluoroantimonate solid state electrolytes exhibit good mechanical properties and very transparent appearance giving broad applications in displays .
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianjun Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(36), e1800821-e1800821 (2018-08-04)
Conventional liquid electrolytes based lithium-ion batteries (LIBs) might suffer from serious safety hazards. Solid-state polymer electrolytes (SPEs) are very promising candidate with high security for advanced LIBs. However, the quintessential frailties of pristine polyethylene oxide/lithium salts SPEs are poor ionic
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
920363-5G4065265953962
920363-25G4065265953955