アプリケーション
LiAlF4 can be used as a conductive interfical layer for stable cathode cycling. Heterostructured LiAlF4 coatings have shown also promise in improving cycling stability. Lithium tetrafluoroaluminate has been incorporatied into solid electrolyte thin films.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
920355-VAR:
920355-20G:
920355-BULK:
920355-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)