詳細
Lithium hexafluoroarsenate(V) anhydrous, 99.9% trace metals basis is a highly pure (99.9%) with ≤100 ppm H2O, is designed to support research in battery. It comes as a white color powder/crystal with trace metal ≤ 1500.0 ppm.
アプリケーション
電池系の候補として新たな塩を用いエーテルを溶媒とするLiAsF6中でのリチウム電極の表面化学が検討されました。
Lithium hexafluoroarsenate(V) (LiAsF6) is primarily used as an electrolyte salt in lithium-ion batteries, where it enhances performance, stability, and energy density. It can be used in the development of electrolytes for supercapacitors, where it helps improve the charge-discharge cycles and energy storage capacity. Additionally, it is used in electrochemical devices, advanced material synthesis, catalysis, research and development, environmental applications, and analytical chemistry.
特徴および利点
The anhydrous form of lithium hexafluoroarsenate(V), with a 99.9% trace metals basis, is well-suited for use in the rechargeable energy sector. Its meticulous control of parameters, including trace metal impurities and water content, ensures dependable results in high-end experiments.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920347-25G:4548173369815
920347-5G:4548173369822
920347-VAR:
920347-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)