Merck
920150
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-D-glucose-2,2-d2
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D2H10O5
分子量:
166.17
UNSPSCコード:
12352201
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
質量シフト
M+2
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
920150-BULK:
920150-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)