安全性情報
919934
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-H-M
別名:
NanoFabTx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPLA-H-M is a component of our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLA-H-M is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLA-H-M can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919934-VAR:
919934-500MG:
919934-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)