安全性情報
919128
Sigma-Aldrich
Hydroxyapatite/Beta-TCP
composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Ca10(PO4)6(OH)2)4 : (Ca3(PO4)2)6
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.23
製品名
Hydroxyapatite/Beta-TCP composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
フォーム
solid
品質水準
H
5 ± 1 mm , cylinder
直径
5±1 mm
ポアサイズ
400-500 μm pore size
アプリケーション
Calcium phosphate materials such as hydroxyapatite (HA), α-tricalcium phosphate (α-TCP), and β-tricalcium phosphate (β-TCP) have been widely explored for use in bone regeneration. Composite materials comprising HA and β-TCP incorporate the advantages of both these materials,for enhanced mechanical properties.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
919128-1EA:
919128-BULK:
919128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)