安全性情報
913596
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 600 nm, 20 % (w/w) in ethanol
別名:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥95%
濃度
20 % (w/w) in ethanol
粒径
600 nm
ポアサイズ
non-porous
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913596-VAR:
913596-BULK:
913596-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)