安全性情報
907782
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PLGA-Nano
別名:
PLGA-Nano
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
pellets
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, PLGA-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917737), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PLGA-Nano is a poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637,
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907782-BULK:
907782-VAR:
907782-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)