Merck
907693
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2H613CHCH2CHO
分子量:
89.11
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+3
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
23.0 °F
引火点(℃)
-5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
907693-VAR:
907693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)