Merck
907049
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート
average MN 4,000 (by NMR), average MN 4,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, MEHQ as inhibitor, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
PEGジメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
フォーム
powder
分子量
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
含みます
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
High purity PEG dimethacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers. It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
907049-1G:
907049-BULK:
907049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)