Merck
904635
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-1-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-1-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H6415NN6O9PSi
分子量:
943.12
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)C=N2)N=C(NC(C)=O)[15NH]1
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
904635-10MG-PW:
904635-50MG:
904635-10MG:
904635-VAR:
904635-BULK:
904635-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)