安全性情報
1466607
USP
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, NMPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(N=O)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
It is also used to prepare standard, and sensitivity solutions to determine NMPA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1466607-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)