Merck
Z162159
Spinfin® magnetic stirring bar
H × diam. 9.5 mm × 9.5 mm
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated (fin)
PTFE-coated
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Bel-Art F37125-0038
H ×直径
9.5 mm × 9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disks have fins on top for complete agitation.
法的情報
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)