Merck
903868
Sigma-Aldrich
Taurocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H39NO10S2Na2
分子量:
643.75
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C([C@H](O)C3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903868-BULK:
903868-1MG-PW:
903868-1MG:
903868-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)