Merck
902187
Sigma-Aldrich
水-18O
(for PET), ≥98 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H218O
CAS番号:
分子量:
20.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
詳細
Normalized with respect to hydrogen
品質水準
同位体純度
≥98 atom % 18O
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
テクニック
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
適合性
(for PET)
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Appropriate for PET applications.
包装
10 g, 20 g, and 50 g pack sizes are packaged in a GMP environment and are in septum sealed bottles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
902187-VAR:
902187-50G-PW:
902187-20G:
902187-20G-PW:
902187-10G-PW:
902187-BULK:
902187-10G:
902187-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)