Merck
900849
Sigma-Aldrich
Sucrose-(fructose-1-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC11H22O11
CAS番号:
分子量:
343.29
UNSPSCコード:
12352201
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13CH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)(CO)O1
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
スクロース suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Millipore
84100
スクロース
スクロース Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
スクロース