Merck
705136
Sigma-Aldrich
スクロース-(グルコース-1-13C)
99 atom % 13C
別名:
α-D-グルコピラノシル-1-13C β-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド-1-13C, (+)-サッカロース-(グルコース-1-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC11H22O11
CAS番号:
分子量:
343.29
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
mp
185-187 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1O[13CH](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-FOZLIJCISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705136-VAR:
705136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)