Merck
738794
Sigma-Aldrich
スクロース-(フルクトース-13C6)
99 atom % 13C
別名:
D-(+)-サッカロース-(フルクトース-13C6), 糖-(フルクトース-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C6H22O11
CAS番号:
分子量:
348.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
185-187 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738794-VAR:
738794-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)