Merck
900843
Sigma-Aldrich
メタノール-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
別名:
モノ-重水素化メタノール, メタン(オール-d), メチルアルコール-OD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OD
CAS番号:
分子量:
33.05
Beilstein:
1730948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
グレード
reagent grade
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)