Merck
900595
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5D4H10N4O2 · HCl
分子量:
215.68
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
OC([C@@H](N)CC([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])NC(N)=N)=O.[H]Cl
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900595-BULK:
900595-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)