Merck
900542
Sigma-Aldrich
(2S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
95%
別名:
Birman (S)-HBTM Resolution Catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2S
CAS番号:
分子量:
266.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder or chunks
mp
125 °C
官能基
phenyl
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@H](C4=CC=CC=C4)CCN23
InChI
1S/C16H14N2S/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-18-14-8-4-5-9-15(14)19-16(18)17-13/h1-9,13H,10-11H2/t13-/m0/s1
InChI Key
ZMYZJAQMQBHNLH-ZDUSSCGKSA-N
アプリケーション
Organocatalyst for the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation with anhydrides.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900542-1G:
900542-VAR:
900542-100MG:
900542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ximin Li et al.
The Journal of organic chemistry, 77(4), 1722-1737 (2012-01-31)
Kinetic resolution of racemic alcohols has been traditionally achieved via enzymatic enantioselective esterification and ester hydrolysis. However, there has long been considerable interest in devising nonenzymatic alternative methods for this transformation. Amidine-based catalysts (ABCs), a new class of enantioselective acyl