Merck
900287
Sigma-Aldrich
PCy3 Pd G4
別名:
(methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC](tricyclohexylphosphine)-palladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H48NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
664.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
フォーム
powder
特徴
generation 4
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
214-219 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C[NH+]1C2=C(C3=C([Pd-2]1([P+](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C18H33P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h16-18H,1-15H2;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
VGKOWIXQRLSMGH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900287-BULK:
900287-1G:
900287-250MG:
900287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.