Merck
86645
Sigma-Aldrich
硝酸テトラエチルアンモニウム
≥98.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(NO3)
CAS番号:
分子量:
192.26
Beilstein:
3918466
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
crystals
不純物
≤1% water
mp
~280 °C (dec.)
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.NO3/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3)4/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tetraethylammonium nitrate can be used:
  • To prepare nitronium triflate by reacting with triflic anhydride for subsequent use as a nitrating agent for benzene.
  • To study the dependency of luminescence intensity of Eu3+ complexes on the nitrate anion concentration.
  • To prepare the lanthanum(III) complex named (NEt4)[La(ntfa)4] by reacting with La(NO3)3·6H2O, NaOH and 4,4,4-trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedion.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
86645-10G:
86645-50G:
86645-VAR:
86645-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of Lanthanum (III) complexes containing 4, 4, 4-trifluoro-1-(naphthalen-2yl) butane-1, 3-dionate
Mautner FA, et al.
Polyhedron, 179, 114384-114384 (2020)
Zheng Li et al.
Industrial & engineering chemistry research, 58(34), 15628-15636 (2019-10-11)
The separation of metals by liquid-liquid extraction largely relies on the affinity of metals to the extractants, which normally reside in the organic (less polar) phase because of their high hydrophobicity. Following a different route, using aminopoly(carboxylic acid)s (e.g., EDTA)
Fabio Piccinelli et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(1), 182-192 (2014-11-06)
A new family of imine and amine-based racemic ligands containing furan or pyridine as an aromatic donating ring [N,N′-bis(2-pyridylmethylidene)-1,2-(R,R + S,S)-cyclohexanediamine, L1; N,N′-bis(2-furanylmethylidene)-1,2-(R,R + S,S)-cyclohexanediamine, L2; N,N′-bis(2-pyridylmethyl)-1,2-(R,R + S,S)-cyclohexanediamine, L3; and N,N′-bis(2-furanylmethyl)-1,2-(R,R + S,S)-cyclohexanediamine, L4] and their trifluoromethanesulphonate (CF3SO3(−), OTf(−))