Merck
86341
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
別名:
O-[4-(ヒドロキシメチル)フェニル]ポリエチレングリコール ポリマー結合型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
標識化の程度
~0.35 mmol/g loading
粒径
~75 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)