Merck
861065
Sigma-Aldrich
アズールII
powder
別名:
3-Chloro-6-hydroxy-2-Pyridinecarboxylic acid, Azur II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H18N3S · C15H16N3S ·2 Cl
CAS番号:
分子量:
625.68
カラーインデックス番号:
52010/52015
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
詳細
mixture of Azure B and Methylene Blue in equal amounts.
品質水準
フォーム
powder
溶解性
water: soluble
λmax
657 nm
&ε; (減衰係数)
≥1500 at 652-658 nm in water at 0.003 g/L
≥400 at 243-249 nm in water at 0.003 g/L
≥800 at 288-294 nm in water at 0.003 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](\C)C
InChI
1S/C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;/h5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H/q+1;;;/p-1
InChI Key
YOWZJZJLXUQHGF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アズールIIはリソソームグリコーゲンの染色のため、リチャードソンの保存溶液で使用されています。 また、グリコーゲン、核および細胞質染色用の過ヨウ素酸シッフ染色手技で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アズールII複合剤は、細胞核、杯細胞、横紋筋、内皮細胞、平滑筋、細胞質、脂肪滴、赤血球、グリコーゲン、コラーゲン、軟骨、粘液粒、エラスチンおよび白血球の染色に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
861065-5G:
861065-25G:
861065-VAR:
861065-1KG:
861065-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aerobic training as an adjunctive therapy to enzyme replacement in Pompe disease.
Nilsson MI, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 107, 469-469 (2012)
Basic Techniques For Transmission Electron Microscopy null
Haley R Noonan et al.
Disease models & mechanisms, 9(8), 873-884 (2016-08-05)
Patients with von Hippel-Lindau (VHL) disease harbor a germline mutation in the VHL gene leading to the development of several tumor types including clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). In addition, the VHL gene is inactivated in over 90% of
Nelson S Yee et al.
Disease models & mechanisms, 4(2), 240-254 (2010-12-25)
Genetic analysis of pancreatic development has provided new insights into the mechanisms underlying the formation of exocrine pancreatic neoplasia. Zebrafish sweetbread (swd) mutants develop hypoplastic acini and dysmorphic ducts in the exocrine pancreas, with impeded progression of cell division cycle