アッセイ
>85.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
λmax
648 nm
&ε; (減衰係数)
≥13000 at 241-247 nm
≥36000 at 287-293 nm
≥67000 at 638-644 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChI Key
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
227935-5G:
227935-100G:
227935-BULK:
227935-H:
227935-1KG:
227935-VAR:
227935-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック