Merck
391778
Sigma-Aldrich
2,2′-ビキノリン-4,4′-ジカルボン酸 二カリウム塩 三水和物
99%
別名:
2,2′-ビキノリン-4,4′-ジカルボン酸二カリウム塩 三水和物, 2,2′-ビシンコニン酸 二カリウム塩, 4,4′-ジカルボキシ-2,2′-ビキノリン 二カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H10K2N2O4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
474.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2K.3H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2
InChI Key
MUCQANVZZZELIW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2′-ビキノリン-4,4′-ジカルボン酸二カリウム塩三水和物は、水和した2,2 -ビキノリン- 4,4 -ジカルボン酸の二カリウム塩です。
アプリケーション
2,2′-ビキノリン-4,4′-ジカルボン酸二カリウム塩三水和物(2,2 -ビキノリン- 4,4 -ジカルボン酸の二カリウム塩三水和物)は、パラジウム触媒存在下でアルコール(第一、第二、およびベンジル)の好気性酸化においてリガンドとして使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
391778-BULK:
391778-5G:
391778-1G:
391778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charged ligands for catalyst immobilisation and analysis.
Chisholm DM and McIndoe JS.
Dalton Transactions, 30, 3933-3945 (2008)
Pd (II)-biquinoline catalyzed aerobic oxidation of alcohols in water.
Buffin BP, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(1), 111-116 (2005)