860646
1-メチル-DL-トリプトファン
97%
別名:
1-Methyl-DL-tryptophan, 1-Methyltryptophan, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoicacid, 2-Amino-3-(1-methylindol-3-yl)propanoic acid, DL-1-Methyltryptophan, N′-Methyl-DL-tryptophan
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
Cn1cc(CC(N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ZADWXFSZEAPBJS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
860646-BULK:
860646-250MG:
860646-VAR:
860646-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック