Merck
80631
Sigma-Aldrich
ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
40% in THF
別名:
HMN-Na Sol, NaHMDS溶液, ヘキサメチルジシラザン ナトリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NNa
CAS番号:
分子量:
183.37
Beilstein:
3629917
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
40% in THF
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミドは、NaHMDSとしても知られる金属ジアルキルアミド試薬であり、高塩基性および求核性試薬と結合します。カルボニル化合物のエノール化に使用される一般的な試薬です。
  • ウィッティヒ反応におけるホスホニウムイリドの調製に使用されます。
  • また、NaHMDS溶液はアミノメチル化およびハロゲン化アルキルからの第一級アミンの合成における窒素源として使用されます。
その他情報
prices for bulk quantities on request
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80631-BULK-F:
80631-VAR-F:
80631-500ML-F:4548173180250
80631-5L-F:4548173180267
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regio and stereoselective preparation of enolates from ketones by means of sodium bis (trimethylsilyl)-azide.
Gaudemar M and Bellassoued M
Tetrahedron Letters, 30(21), 2779-2782 (1989)
Silylated Amines II. A New, Highly Variable Amine Synthesis by the N,N-Bis(trimethylsilyl)aminomethylation of Grignard Compounds.
Bestmann H J, et al.
Synthesis, 1987(09), 848-850 (1987)
Eine einfache Synthese primarer Amine uber ihre N, N?Bis (trimethylsilyl)?Derivate.
Bestmann H J and Wolfel G
Chemische Berichte, 117(3), 1250-1254 (1984)
Sodium Hexamethyldisilazide.
Watson B T and Lebel H
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2005)
(E)?Selective Wittig Reactions between a Nonstabilized Phosphonium Ylide Bearing a Phosphastibatriptycene Skeleton and Benzaldehydes.
Uchiyama Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2017(1), 159-174 (2017)